Learn More
Ketoprofen 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309312
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309312 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309312 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14532100AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ketoprofen
CAS 22071-15-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ketoprofen
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H14 O3
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl- (9CI), Hydratropic acid, m-benzoyl- (8CI), (+/-)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (+/-)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, (+/-)-Ketoprofen, (+/-)-m-Benzoylhydratropic acid, (RS)-Ketoprofen, alpha-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 19583RP, 2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 2-(m-Benzoylphenyl)propionic acid, 3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, 3-Benzoylhydratropic acid, Alrheumat, Alrheumun, Aneol, Bi-profenid, Capisten, Dexal, Epatec, Fastum, Iso-K, Kefenid, Ketoprofen, Ketoprofene, Ketopron, Ketoprophen, Ketorin, Knavon, Lertus, Menamin, Meprofen, Miltax, Mohrus, Orudis, Orugesic, Oruvail, Oscorel, Profenid, R.P. 19583, RU 4733, Racemic ketoprofen, Toprec, Toprek, m-Benzoylhydratropic acid
InChI-Formel InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
SMILES CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-Name 2-(3-Benzoylphenyl)propansäure
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 254.28
Menge 1 mL
Formelmasse 254,0943 g/mol