Learn More
Ketone Mix 5000 μg/ml in MeOH:Wasser 9:1, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | 2-Butanone∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone |
| CAS | 78-93-3, 591-78-6, 108-10-1, 67-64-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Butanone∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol/Wasser |
| Industry Type | Lebensmitteltests |
| Menge | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Butanone 5000 μg/mL∣2-Hexanone 5000 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 5000 μg/mL∣Acetone 5000 μg/mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?