Learn More
Ketoketal, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15401208
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15401208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55069.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ketoketal wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56309-94-5
Summenformel C14H22O3
Molekulargewicht (g/mol) 238.327
MDL-Nummer MFCD00809704
InChI-Schlüssel ZNWLFTSPNBLXGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ketoketal, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexanone, 8-4-oxocyclohexyl-1,4-dioxaspiro 4.5 decane, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 decan-8-yl cyclohexan-1-one, bicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, 1,1'-bicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'dione monoethylene ketal, dicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal, cyclohexanone, 4-1,4-dioxaspiro 4.5 dec-8-yl
PubChem CID 810913
IUPAC-Name 4-(1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-yl)cyclohexan-1-on
SMILES C1CC(=O)CCC1C2CCC3(CC2)OCCO3
Specifications
Chemischer Name oder Material Ketoketal
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 238.33
Reinheit (%) 97%