Learn More
α-Ketoglutartsäure-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965111 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11965111
Marke: Thermo Scientific Acros 439350250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 22202-68-2 | C5H5NaO5 | 168.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22202-68-2
Summenformel C5H5NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 168.08
InChI-Schlüssel MOTOGHHLNTXPTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrogen 2-oxoglutarate, pentanedioic acid, 2-oxo-, sodium salt, pentanedioic acid, 2-oxo-, sodium salt 1:?, 2-ketoglutaric acid monosodium salt, 2-oxoglutaric acid, sodium salt, glutaric acid, 2-oxo-, sodium salt, alpha-ketoglutaric acid, sodium salt, 2-oxoglutaric acid 1-sodium salt, sodium 4-carboxy-4-oxobutanoate
PubChem CID 23672314
IUPAC-Name Natrium; 5-Hydroxy-4,5-dioxopentanoat
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Ketoglutaric acid sodium salt
Farbe Weiß
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
pH 3.6 to 4.0 (0.5% aq. soln.)
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel HO2CCH2CH2C(=O)CO2Na
Formelmasse 168.08
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 1.0% max.
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Ketoglutaric acid sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.