Learn More
Ketoconazol, 99,17%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11491371 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11491371 50 mg
11401381 100 mg
11411381 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491371 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215915850
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 65277-42-1
Summenformel C26H28Cl2N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 534.452
MDL-Nummer MFCD00058579
InChI-Schlüssel XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Synonym cis-1-Acetyl-4-(4-((2-(2, 4-dichlorophenyl)-2-(1H-1M-idazol-1-ylmethyl)-1, 3-dioxolan-4-yl) methoxy) phenyl)-piperazine, Ketoisdin
PubChem CID 76973198
IUPAC-Name 2,2,2-Trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(Imidazol-1-ylmethyl)-1,3-Dioxolan-4-yl]Methoxy]Phenyl]Piperazin-1-yl]Ethanon
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ketoconazole
Typ Ketoconazol
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 50 mg
Prozentgehaltsbereich >99%
Formelmasse 531.44