Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ketoconazol, 98 %
Artikelnummer. 15525156 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15525156 25 g 25 Gramm
15321788 1 g 1 Gramm
15515156 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15525156 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 455470250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ketoconazol, CAS-Nr. 65277-42-1, ist ein synthetisches Antimykotikum mit breitem Spektrum, das eine Vielzahl von Pilzinfektionen hemmen kann.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Ketoconazol ist ein Imidazol-Antimykotikum
  • Seine Wirkung basiert auf der Hemmung der Synthese von Ergosterol, dem Äquivalent von Cholesterin bei Pilzen
Anwendungen
  • Ketoconazol zeigt eine fungizide Aktivität gegen eine Vielzahl von Hefeinfektionen
  • Es handelt sich um einen Inhibitor von CYP3A4, der für die Umwandlung von Lanosterol in Ergosterol erforderlich ist
  • Es erhöht die zelluläre Permeabilität von Pilzen
  • Es hemmt außerdem die endogene Atmung durch Aufbrechen der Membranphospholipide
  • Ketoconazol kann zudem die Synthese von Thromboxan und Sterolen wie Aldosteron, Cortisol und Testosteron hemmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65277-42-1
Summenformel C26H28Cl2N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 531.44
InChI-Schlüssel XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Synonym ketoconazole
PubChem CID 76973198
IUPAC-Name 2,2,2-Trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(Imidazol-1-ylmethyl)-1,3-Dioxolan-4-yl]Methoxy]Phenyl]Piperazin-1-yl]Ethanon
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ketoconazole
Schmelzpunkt 148.0°C to 150.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (80°C, 4 h) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,less soluble in ethanol,slightly soluble in dichloromethane or chloroform
Formelmasse 531.44
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ketoconazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.