Learn More
Kerosin, purum p.a., Honeywell™
Artikelnummer. 15626000 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
5 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15626000
Marke: Honeywell Research Chemicals 607102.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 8008-20-6
MDL-Nummer MFCD00135561
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kerosin
Farbe Farblos
Dichte 0.8 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 175 °C bis 325 °C
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 l
UN-Nummer UN1223
Dampfdichte 4.5 (vs. Luft)
Physikalische Form Flüssig