Learn More
Caldesmon/CALD1 Antibody (h-CALD), Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18603636 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18603636 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18603636 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP247816APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    724.83 CHF
    637.35 CHF / 0.1 Milliliter
    Sparen 87.48 CHF
    12% Rabatt
 Articolo soggetto a restrizioni
Verfügbar ab: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Caldesmon/CALD1 Monoclonal antibody specifically detects Caldesmon/CALD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigene Caldesmon/CALD1
Applicazioni Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone h-CALD
Coniugato APC
Formulazione PBS
Alias gene CAD, caldesmon, caldesmon 1, CDMH-CAD, HCAD, LCAD, L-CAD, MGC21352, NAG22
Specie ospite Mouse
Immunogeno Crude human uterus extract
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 800
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus