Learn More
Acetonitril, Optima™, LC-MS-Gütegrad, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10001334 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2,5 l
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10001334 2,5 l 2.50 Liter
10055454 500 mL 500 Milliliter
10489553 1 l 1 Liter
10061044 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10001334 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A955212
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Acetonitril, > -99,9 %, C₂H₃N, CAS-Nr. 75-05-8, Methan, Cyan, Ethylnitril, Methancarbonitril, Methylcyanid, MECN, Acetonitril, Methylcyanid, Ethannitril, Cyanure de Methyl, Cyanmethan, 1 l | CAS: 75-05-8 | C₂H₃N | 41,053 g/mol
Acetonitril, > -99,9 %, C₂H₃N, CAS-Nr. 75-05-8, Methan, Cyan, Ethylnitril, Methancarbonitril, Methylcyanid, MeCN, Acetonitril, Methylcyanid, Ethannitril, Cyanure de Methyl, Cyanmethan
  • Ideale mobile Phase für LC/MS- und UHPLC-UV-Anwendungen in der pharmazeutischen, biotechnologischen, medizinischen, Umweltindustrie sowie in der Lebensmittelsicherheit.
  • Neuartige Gradientenelutionstests mit Photodioden-Array-Detektorsieben für UV-absorbierende Kontaminanten bei jeder Wellenlänge im Bereich von 200 bis 400 nm, um glatte Basislinien zu ermöglichen und Interferenzen zu reduzieren.
  • Evaluiert bei Konzentrationen im ppb-Bereich auf 17 auf Metallverunreinigungen, um die Bildung von Metalladdukten während der Analyse zu minimieren und die Spektrumsinterpretation zu vereinfachen.
  • 0,1 Mikrometer-Filtration minimiert störende Partikel, die das Leistungsverhalten von LC/MS- und UHPLC-Systemen beeinträchtigen können
  • Ideale Lösung für die Zubereitung sauberer, partikelfreier, mobiler Phasenmischungen. Positivmodus-Ionisierung (als Propazin) und Negativmodus-Ionisierung (als Mecoprop) mit ESI und Single Quadrupol-MS erkennen organische Kontaminanten bei max. 50 ppb bzw. max. 300 ppb.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-05-8
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer 1878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Specifications
Chemischer Name oder Material Acetonitril
Schmelzpunkt -46 °C
Extinktion ≤1,00 AU bei 190 nm, ≤0,15 AE bei 195 nm, ≤0,05 AE bei 200 nm, ≤0,04 AE bei 205 nm, ≤0,03 AE bei 210 nm, ≤0,025 AE bei 215 nm, ≤0,015 AE bei 220 nm, ≤0,015 AE bei 225 nm, ≤0,01 AU bei 230 nm, ≤0,005 AE bei 254 nm, ≤0,005 AU bei 280 nm
Farbe Farblos
Hinweise zur Zersetzung >500 °C
Dichte 0,781 g/cm3
Menge 2,5 l
Identifizierung Test bestanden
Verpackung Glasflaschen mit fluorierter Auskleidung
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Zusammensetzung für UHPLC-UV
Rückstand nach Verdampfung ≤0,8 ppm
Prozentgehaltsbereich Analyse: 99,9 % Min. nach GC
Hinweise zum Prozentgehalt GC
Titrierbare Säure ≤0,008 meq/g
Summenformel C2H3N
Titrierbare Base ≤0,0006 meq/g
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck 97 mbar bei 20 °C
Viskosität 0,36cp bei 20 °C
UN-Nummer 1648
Wasser ≤0,01%
Merck Index 15, 69
Siedepunkt 81 °C
Formelmasse 41.05
Reinheit (%) ≥99,9 %
Güte OPTIMA™ LC-MS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonitrile
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile