Learn More
Hamilton™ Spritzenspitzen zum Selbstablängen für Kel-F-Ansatz
Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten.
Marke:  Hamilton™ 7750-17
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 11323922
  • 162.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
  • Der Anwender kann den Spitzentyp wählen
  • Autoklavierbar
  • Gassterilisierbar
  • Für Kel-F-Naben
  • Kundenspezifische Länge
  • Luer-Spitze aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
26 G