Learn More
SHP Steriltechnik AG Keep Warm Programme
Artikelnummer. 31908779
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Autoclaves
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31908779 Autoclaves 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908779 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 20.0000.000.180
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Special programme maintains sterilised items at a set temperature following the autoclave cycle. This ensures they remain safe and ready for use until they are required.
  • Keeps sterilised materials reliably warm
  • Prevents cooling after the sterilisation process
  • Suitable for liquids, media and laboratory samples
  • Energy-efficient thanks to constant temperature control
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoclaves
Produkttyp Software