Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Schlauchklemme, PBT, KT
Artikelnummer. 15911581 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe:
Passend für Schläuche mit 10 mm AD
Passend für Schläuche mit 14 mm AD
Passend für Schläuche mit 4,5 mm AD
Passend für Schläuche mit 6 mm AD
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 15911581
Marke: DWK Life Sciences™ 286338307
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum stufenlosen Regulieren von Durchflussmengen.
Mit nur einem Finger lassen sich Durchflussmengen in Schläuchen mit KECK™ Schlauchklemmen stufenlos regulieren. Die Klemmen sind für die verschiedenen Schlauchdurchmesser farblich entsprechend unterschiedlich ausgeführt.
  • Stufenlose Regulation von Durchflussmengen
  • Handhabung mit einer Hand möglich
  • Farbkodierung der Klemmen entsprechend der verschiedenen Schlauchdurchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100
Material PBT
Zur Verwendung mit (Geräte) Stufenlose Regelung der Durchflussraten
Zur Verwendung mit (Anwendung) stufenlose Regelung der Durchflussraten
Größe Passend für Schläuche mit 10 mm AD
Farbe Blau