Learn More
DWK Life Sciences™ Absaugstutzen, AS M8, komplett mit Schlauchteil
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe:
4,5 mm
9 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beskrivning
Der KECK™ Absaugstutzen mit Schlauchteil wird zum Absaugen oder Zuführen von Flüssigkeiten und Gasen aus (oder in) Flaschen, Behälter, Tanks, durch Wände, mit einer Öffnung von Ø 8-11mm benutzt. Verfügbar in 2 Größen: 4,5 mm und 9 mm.
- Absaugstutzen mit Schlauchteil wird zum Absaugen oder Zuführen von Flüssigkeiten und Gasen
- Für Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 8-11mm
- Verfügbar in 2 Größen: 4,5 mm und 9 mm.
Specifikationer
Specifikationer
| Menge | 10 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Extraktion oder Zufuhr von Flüssigkeiten und Gasen aus (oder in) Flaschen, Behältern, Tanks |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Extraktion oder Zufuhr von Flüssigkeiten und Gasen aus (oder in) Flaschen, Behältern, Tanks |
| Größe | 4,5 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering