Learn More
Keck X12 KECK CLIP DELRIN 45/40
Artikelnummer. 11830100 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Material:
POM Acetal
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11830100
Marke: Keck 0684035
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Use these economical Standard Taper Clips with a joint size of 45 to securely hold conical joints under pressure.
  • The polyoxymethylene (POM) acetal resin clips are safe to 302°F (150°C).
  • These economical standard taper clips securely hold conical joints under pressure without damaging glass.
  • Resistant to concentrated alkalies and dilute acids (not resistant to halogen gases and concentrated acids).
Spezifikation
Menge 12/Packung
Typ Klemme
Material POM Acetal
Temperaturresistenz (metrisch) 150 °C
Temperaturresistenz (angloamerikanisch) 302°F
Farbe Braun
Jaw Type Standard Taper