Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Schraubkappe für Adapter KA, mit Flachdichtung EPDM 12 mm
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 14
RD 14
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Die Schraubkappe als Ersatzteil für KECK™ Adapter KA ist für die beiden Gewindetypen GL 14 und RD 14 erhätlich.
- Mit Flachdichtung EPDM 12 mm
- Die Schraubkappe für KECK™ Adapter KA ist für die Gewindetypen GL 14 und RD 14 erhätlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | rot |
| Beschreibung | nein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anschließen eines Schlauchteils mit Gewindekappe |
| Menge | 100/Packung |
| Gewindegröße | RD 14 |