Learn More
DWK Life Sciences KECK™ O-Ring
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6 mm
6 mm
7,3 mm
Material:
EPDM
VITON
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Beschreibung
Der O-Ring ist Bauteil und somit Ersatzteil für den KECK™ Adapter KA von Glasolive zu Kunststoffolive.
- Der O-Ring ist Bauteil/Ersatzteil für den KECK™ Adapter KA und wird zwischen Schraubkappe und Klemmring für Adapter KA angebracht
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abdichtung |
| Menge | 100/Packung |
| Material | EPDM |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Größe | 3 mm H |