Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Klemmring für Adapter KA
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe:
GL 14
RD 14
Farbe:
Gelb
Rot
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Der Klemmring ist Bauteil und damit Ersatzteil für den KECK™ Adapter KA von Glasolive zu Kunststoffolive. Er ist erhältlich für die Gewinde GL 14 und RD 14.
- Der Klemmring ist ein Bauteil des KECK™ Adapters KA und verbindet die Glasolive mit der Kunststoffolive
- Erhältlich für die Gewinde GL 14 und RD 14
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | (ab)dichtend, verschließend |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | (ab)dichtend, verschließend |
| Größe | GL 14 |
| Farbe | Gelb |