Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Klemme, für Kegelschliffe, aus POM
Die KECK™ Klemme dient zur Sicherung einer Normschliffverbindung.
Marke:  DWK Life Sciences 1091140
40.09 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.05400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10011242
  • 44.55 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
KECK™ Klammern sind geschliffene Verbindungsklemmen, die zur Sicherung von Normschliff-Verbindungen bei Glasvorrichtungen verwendet werden und zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit aus. Die Klammern sind in verschiedenen Materialien (Metall oder Polyoxymethylen) erhältlich.
  • Für konische Verbindungen
  • Formstabil mit besonders guten Federeigenschaften
  • Einfaches, sicheres und schnelles Befestigen
  • Erhöhte Sicherheit im Labor, da die Glasoberfläche nicht zerkratzt
  • Kennzeichnung der einzelnen Größen zur besseren Unterscheidung
Spezifikation
Spezifikation
10
Sichere Glasverbindungen
NS 24
POM
Sichere Glasverbindungen
Grün