Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Kegelschliffklammer, POM, KC
Artikelnummer. 15884678 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe:
NS 10
NS 12
NS 14
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 45
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Violett
braun
Unit Size:
1 Stück
100 Stück
Product Code. 15884678
Brand: DWK Life Sciences™ 286336306
Only null left
Add to basket
Add to basket
KECK™ Kegelschliffllammern für eine sichere Schliffverbindung.
KECK™ Klammern aus POM (Polyoxymethylen) mit konischen Schliffverbindungen lassen sich einfach, sicher und schnell anbringen. Sie zeichnen sich durch eine Formstabilität und ihre guten Federeigenschaften aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drahtklemmen wird die Glasoberfläche beim Aufsetzen nicht beschädigt. Dies erhöht die Sicherheit im Labor. Die Größen lassen sich durch die unterschiedlichen Farben leicht voneinander unterscheiden.
  • Hervorragende Formstabilität und gute Federeigenschaften
  • Keine Beschädigung der Glasoberfläche während der Befestigung im Gegensatz zu herkömmlichen Drahtklemmen
  • Einfaches, sicheres und schnelles Auf- und Absetzen
  • Farbcodierung nach Größe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 100
Material POM
Zur Verwendung mit (Geräte) Sicherung der konischen Schliffverbindungen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherung der konischen Schliffverbindungen
Größe NS 14
Farbe Gelb