Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Klemmensortiment, für Kegelschliffe, aus Edelstahl (1.4310, blank)
Die KECK™ Klemme dient zur Sicherung einer Normschliffverbindung.
53.25 CHF - 90.50 CHF
Spezifikation
Menge | 10 |
---|---|
Material | Edelstahl (1.4310, blank) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Sichere Glasverbindungen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Glasverbindungen |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10551993
|
DWK Life Sciences
290300605 |
NS 14 |
54.95 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10123052
|
DWK Life Sciences
290300708 |
NS 19 |
59.55 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10011452
|
DWK Life Sciences
290300202 |
NS 7 |
54.75 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10633503
|
DWK Life Sciences
290300305 |
NS 10 |
54.75 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10719474
|
DWK Life Sciences
290300408 |
NS 12 |
53.25 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10502383
|
DWK Life Sciences
290300802 |
NS 24 |
62.20 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10153002
|
DWK Life Sciences
290300905 |
NS 29 |
77.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10662183
|
DWK Life Sciences
290301104 |
NS 34 |
90.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
KECK™ Klemmen sind Schliffklemmen, die zur Sicherung von Normschliffverbindungen in Glasapparaturen dienen, und zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung sowie ihr ausgezeichnetes Rückstellvermögen aus. Die Klammern sind in unterschiedlichen Materialausführungen verfügbar (Metall oder Polyoxymethylen).- Formstabil mit besonders guten Federeigenschaften
- Einfach, sicher und schnell aufzusetzen
Spezifikation
10 | |
Edelstahl (1.4310, blank) | |
Sichere Glasverbindungen | |
Sichere Glasverbindungen |