Learn More
Invitrogen™ KDalert™ Lysepuffer
Artikelnummer. 10712307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
110 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10712307 110 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10712307 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM8790G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Ambion™ KDalert™ Lysis Buffer is a replacement component of the KDalert™ GAPDH Assay Kit is for the reliable measurement of GAPDH enzyme activity in cultured human, mouse, or rat cells in less than 30 minutes using a microplate fluorometer.
Der Ambion™ KDalert™ Lysepuffer ist eine Austauschkomponente im KDalert™ GAPDH Assay-Kit und dient der zuverlässigen Bestimmung der GAPDH-Enzymaktivität in kultivierten Human-, Maus- oder Rattenzellen mittels Mikrotiterplatten-Fluorometer in weniger als 30 Minuten. Der Puffer wird in einer Flasche mit 110 ml geliefert.
Zubehör:
Das KDalert™ Kit ist erhältlich (SKU-Nr. AM1639) und für die Verwendung mit Silencer™ GAPDH siRNAs (SKU-Nr. AM4605, AM4633, AM4634, AM4624, AM4632 oder AM4631) entwickelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zelllysepuffer
Menge 110 ml
Produkttyp Lysepuffer
Beschreibung KDalert™ Lysepuffer,110 ml, Flüssigkeit, Ethylenoxid (Verunreinigung)<0.01 % Konzentration, Lagerung bei -20 bis4° C, wasserlöslich, für RNAi verwendet
Volumen (metrisch) 110 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi, Epigenetik und nicht-kodierende RNA-Forschung, RNAi, siRNA
Physikalische Form Flüssig
Inhalt und Lagerung KDalert Lysepuffer kann bei –20 °C oder 4 °C gelagert werden
Zusammensetzung Ethylenoxid (Verunreinigung) <0.01 %
Versandbedingung Trockeneis
Produktlinie Ambion, KDalert
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich