Learn More
KD Scientific Spritzen aus Edelstahl
Artikelnummer. 17129280
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.5 ml
8 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
Produkttyp:
Luer-Lok Spritze
Swagelok 1/16 in. Spritze
Swagelok 1/4 in. Spritze
Swagelok 1/8 in. Spritze
Packungsgröße:
1 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Produkttyp Packungsgröße
17129280 200 ml Swagelok 1/8 in. Spritze 1 Stück
12867362 2.5 ml Swagelok 1/16 in. Spritze 1 Stück
12887362 8 ml Swagelok 1/16 in. Spritze 1 Stück
12897362 20 ml Swagelok 1/16 in. Spritze 1 Stück
15164174 20 ml Swagelok 1/8 in. Spritze 1 Stück
15194174 20 ml Swagelok 1/4 in. Spritze 1 Stück
15144174 8 ml Swagelok 1/8 in. Spritze 1 Stück
11951017 20 ml Luer-Lok Spritze 1 Stück
11986706 50 ml Swagelok 1/16 in. Spritze 1 Stück
13406038 50 ml Swagelok 1/8 in. Spritze 1 Stück
15174174 100 ml Swagelok 1/8 in. Spritze 1 Stück
15104184 50 ml Swagelok 1/4 in. Spritze 1 Stück
11945596 100 ml Swagelok 1/16 in. Spritze 1 Stück
11971017 100 ml Luer-Lok Spritze 1 Stück
15114184 100 ml Swagelok 1/4 in. Spritze 1 Stück
11961017 50 ml Luer-Lok Spritze 1 Stück
11905547 200 ml Swagelok 1/4 in. Spritze 1 Stück
11981017 200 ml Luer-Lok Spritze 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17129280 Lieferant KD Scientific Lieferanten-Nr. 780811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1735.00 CHF
    1512.01 CHF / 1 Stück
    Sparen 222.99 CHF
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robust für Elektronenstahlkonstruktionen, hält hohen Belastungen und hohen Drücken stand
Verhindert die Bruchgefahr von Glasspritzen.
  • Kompatibel mit den meisten Spritzenpumpen
  • Vollständig autoklavierbar zur Wiederverwendung
  • Anpassbar an Luer Lock- oder Swagelok™-Anschlüsse
  • Chemikalienbeständig
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Edelstahl
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1 19/25 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1 22/25 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 44.7 cm
Außendurchmesser (metrisch) 47 mm
Produkttyp Swagelok 1/8 in. Spritze
Max. Druck 1.500 psi
Volumen (metrisch) 200 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Spritzenpumpe
Anschlusstyp Swagelok
Graduated No
Sterilität Non-sterile