Learn More
KD Scientific Infusions-/Entnahmepumpen für zwei/mehrere Spritzen
Anwenderfreundliche programmierbare Spritzenpumpen.
Marke: KD Scientific 789230
Beschreibung
- Einfache Menüsteuerung zur Programmierung des Spritzendurchmessers, der Durchflussrate und des Abgabevolumens
- Hintergrundbeleuchtete Anzeige
- Automatische Abschaltung
- Die Einstellungen können während des Betriebs geprüft und geändert werden
- Die letzten Einstellungen werden zur Wiederholbarkeit gespeichert
- Fassungsvermögen: 10 μl bis 140 ml bis zu 10 Spritzen (je nach Spritzengröße)
- Integrierte RS-232-C- und TTL-Schnittstellen für einfache externe Steuerung
- Für Spritzen aus Glas oder Kunststoff
- Erhältlich als Infusion und Infusions-/Entnahmemodelle
Spezifikation
115 V | |
10 μL to 140 mL | |
18 kg | |
±0.1% | |
9 lb. | |
115 V 50/60 Hz | |
±<1% | |
50/60 Hz | |
15 cm | |
28 cm |
0.001 μL/hr. to 147 mL/min. | |
RS232C, TTL | |
40 lb. | |
Infusion Withdrawal Pump | |
4 kg | |
Backlit LCD | |
10 | |
5.5 Zoll | |
11 in. | |
9 in. |