Learn More
KD Scientific Infusions-/Entnahmepumpen für zwei/mehrere Spritzen
Anwenderfreundliche programmierbare Spritzenpumpen.
3233.40 CHF - 4328.88 CHF
Spezifikation
Flussrate | 0.001 μl/Stunde bis 147 ml/min. |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 10 μl bis 140 ml |
Verbinder | RS232C, TTL |
Lineare Kraft (metrisch) | 18 kg |
Lineare Kraft (angloamerikanisch) | 40 lb. |
Produktcode | Marke | Flussratengenauigkeit | Reproduzierbarkeit | Anzahl Kanäle | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussratengenauigkeit | Reproduzierbarkeit | Anzahl Kanäle | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10168514
|
KD Scientific
789210 |
±0.5% | ±0.2% | 2 | 115 V |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10079349
|
KD Scientific
789230 |
±<1% | ±0.1% | 10 | 115 V |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10141948
|
KD Scientific
789220 |
±<1% | ±0.1% | 10 | 110 V |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10684723
|
KD Scientific
789200 |
±<1 % | ±0.1% | 2 | 115 V |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
- Einfache, menügeführte Eingabe von Spritzendurchmesser, Durchflussrate und Dosierungsvolumen
- Hintergrundbeleuchtete Anzeige
- Automatische Abschaltung
- Die Einstellungen können während des Betriebs geprüft und geändert werden
- Die letzten Einstellungen werden gespeichert und können für die nächste Anwendung aufgerufen werden
- Fassungsvermögen: 10 μl bis 140 ml, bis zu 10 Spritzen (je nach Spritzengröße)
- Integrierte RS-232-C und TTL Schnittstellen gewährleisten eine externe Steuerung
- Geeignet für Spritzen aus Glas oder Kunststoff
- Erhältlich als Infusions- und Infusions-/Entnahmemodelle
Spezifikation
0.001 μl/Stunde bis 147 ml/min. | |
RS232C, TTL | |
40 lb. |
10 μl bis 140 ml | |
18 kg | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung |