Learn More
KCl 0,01D Leitfähigkeitsstandards, Hach Lange™
Beschreibung
- Verfügt über eine Konzentration von 1408 μS/cm ±0,5 % bei 25 °C
- Jede Flasche (500 ml) wird mit einem COFRAC-Prüfzertifikat und einem Konformitäts- und Rückverfolgbarkeitszertifikat gemäß ISO 31 geliefert.
- Laut OIML rückführbar auf NIST
- Standardlösung, verifiziert durch das Reference Materials Laboratory
- Haltbarkeit von 24 Monaten ab Produktionsdatum
- Die Kompetenz und Integrität eines international anerkannten Labors für die Messung von pH-Werten und Leitfähigkeits-Referenzmaterialien
Spezifikation
Spezifikation
| Verfahren | Standardlösung, verifiziert durch das Reference Materials Laboratory |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | KCl |
| Leitfähigkeit | 1408 μS/cm ± 0.5 % bei 25 °C |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 1408 μS/cm ± 0.5 % bei 25 °C |
| Element | KCl |
| Menge | 500 ml |