Learn More
Invitrogen™ Mouse KC/CXCL1 ELISA Kit
Artikelnummer. 15405253
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15405253
Marke: Invitrogen™ EMCXCL1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
The Mouse KC/CXCL1 ELISA quantitates Ms KC in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms KC. Principle of the method The Mouse KC solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CXCL1, CXCL2 und CXCL3, auch GRO alpha, GRO beta (MIP-2alpha) und GRO gamma (MIP-2beta) genannt, sind Mitglieder der CXC-Unterfamilie der Chemokine. Reife CXCL1/2/3-Proteine binden mit hoher Affinität an den IL-8-Rezeptor Typ B und sind potente neutrophile Lockstoffe und Aktivatoren. In vitro zeigen die verarbeiteten Formen GRO-alpha(4 - 73), GRO-alpha (5 - 73) und GRO-alpha (6- 73) eine 30-fach höhere chemotaktische Aktivität.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P12850
Assay-Bereich 0.614 bis 150 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 1 pg/mL
Kalibrierbereich 1 bis 150 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Chemokin und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 14825
Gensymbol Fsp,Gro1,KC,Mgsa,N51,Scyb1,gro
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Immunologie
Probenvolumen Plasma, 33 μl; Serum, 33 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Fsp, Gro1, KC, Mgsa, N51, Scyb1, gro
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min