Learn More
BINDER™ Serie KB - Kühlinkubatoren, mit leistungsstarker Kompressorkühlung
Das leistungsstarke Allroundtalent unter den Kühlinkubatoren: Der KB beherrscht Temperaturbereiche von -10 °C bis +100 °C. Gegenüber seinem Vorgänger verbraucht die neue Serie KB bis zu 30 % weniger Energie und deckt mit seinen umfangreichen Programmfunktionen ein breites Anwendungsspektrum ab.
Marke:  BINDER™ 9020-0112
Additional Details : Gewicht : 49.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15609105
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: -10 °C bis +100 °C
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Bis zu 30 % niedrigerer Energieverbrauch gegenüber Vorgängermodell
  • Kühlung durch Kompressions-Kältemaschine
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Controller mit Zeitabschnitt- und Echtzeitprogrammierung
  • Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
  • 2 Einschubgitter aus Edelstahl
  • Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Alarm
  • Computer-Schnittstelle: Ethernet
Spezifikation
Spezifikation
0.7 cu. ft.
10 kg
Nicht autoklavierbar
Edelstahl
APT.line™ Technologie
Edelstahl
Keine
0 °C bis 100 °C
LED/LCD
KB023-230V
222 x 277 x 330 mm
17.1 in.
222 mm
330 mm
44 kg
230 V
1,5 A
22 lb.
KB023-230V, Standard, Serie KB - Kühlinkubatoren mit Kompressortechnologie, 20 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
20 L
Kein Sensor
Keine Beleuchtung
max. 2 Std./3
NEMA 5-20P
Kühlinkubator
Kompressorkühleinheit, 2 Edelstahlgestelle
1
435 x 595 x 620 mm
435 mm
620 mm
277 mm
230 V 50/60 Hz, 10 A
0,34 kW
50/60 Hz
Sonderangebote
Serviceleistungen