missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KAZALD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

133.80 CHF - 381.34 CHF

Spezifikation

Antigen KAZALD1
Konzentration 0.31 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850405
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20815-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16840405
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
20815-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes a secreted member of the insulin growth factor-binding protein (IGFBP) superfamily. It contains an N-terminal insulin growth factor-binding domain, a central Kazal-type serine protease inhibitor and follistatin-like domain, and a C-terminal immunoglobulin-like domain. Studies of the mouse ortholog suggest that this gene product may have a function in bone development and bone regeneration.
Spezifikation

Spezifikation

KAZALD1
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Q96I82
81621
KAZALD1 Fusion Protein Ag14796
Primary
-20°C
KAZALD1
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BONO1, FKSG28, FKSG40, IGFBP rP10, KAZALD1, UNQ2945/PRO21184
KAZALD1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications