Learn More
Nordvlies KATRIN towel roll Classic M2, 2x18,5 g/sqm, app. 20,5x38 cm, 152 m length, white
Marke:  Nordvlies 48191
KATRIN towel roll Classic M2, 2x18,5 g/sqm, app. 20,5x38 cm, 152 m length, white
Artikelnummer. 15791007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.60 CHF
    51.94 CHF / 6 Rollen
    Sparen 6.66 CHF
    11% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-01-2026