Learn More
Karl-Fischer-Reagenzlösung A, für die volumetrische KF-Titration auf Pyridinbasis (Pyridin, Schwefeldioxid, Methanol), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15605120 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
Artikelnummer. 15605120
Marke: Honeywell-Fluka 361166X1L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
für die volumetrische Karl-Fischer-Titration auf Pyridinbasis (Pyridin, Schwefeldioxid, Methanol).
  • Lösungen werden mit Rohstoffen hergestellt, welche die Anforderungen der American Chemical Society erfüllen oder übertreffen
  • Wenn keine ACS-Spezifikationen vorhanden sind, werden Chemikalien höchster Reinheit verwendet
  • Alle wässrigen Lösungen werden aus hochreinem, deionisiertem Wasser hergestellt, das die Anforderungen für ASTM Typ 1 Reagent Grade Water erfüllt.
  • Es werden Aufzeichnungen über genaue Produktions- und Qualitätskontrollen geführt, welche die Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen gewährleisten
  • Alle Lösungen erfüllen garantiert die Etikettenspezifikationen
  • Alle Lösungsetiketten erfüllen oder übertreffen alle ISO-, DOT- und OSHA-Vorschriften
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Karl Fischer Reagenzienlösung A
Namenshinweis für die volumetrische KF-Titration auf Pyridinbasis (Pyridin, Schwefeldioxid, Methanol)
Siedepunkt >60 °C
CAS Min. % ≥10.0000%, ≥25.0000%
CAS Max. % <20.0000%, <50.0000%
CAS 7446-09-5, 110-86-1
Dichte ∼ 1.01 g/ml
Menge 6 x 1 l
Flammpunkt 16 °C
Verpackung Glasflasche
UN-Nummer UN1992
Güte Karl Fischer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Karl Fischer reagent solution A
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol, pyridine,sulphur dioxide