Learn More
Karl-Fischer-Reagenz, für Karl-Fischer-Analyse, modifiziert, Lösung ≈5 mg H2O/ml
Marke: Fisher Chemical J/4620/PB15
Additional Details : CAS : 109-86-4 Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Menge | 2.5L |
---|
Chemische Identifikatoren
81734 |
Spezifikation
124°C | |
2.5L | |
81734 |
Braun | |
Kunststoffbeschichtete Glasflasche | |
Flüssig |