Learn More
DWK Life Sciences Kapsenberg-Kappen, aus Aluminium
Artikelnummer. 11850710 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
16 mm
18 mm
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11850710 16 mm 10 Stück
11860710 18 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11850710 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 290100909
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kapsenberg Kappe ist eine Kappe aus Metall, die zum Aufstecken auf einen Kulturkolben mit geradem Hals und somit für dessen Verschluss genutzt wird. Der Griff der Kappe erlaubt ein leichteres Anfassen der Kappe.
Mikrobiologie ist ein wichtiger Bereich der Biologie und der Medizin und befasst sich mit Mikroorganismen (Bakterien, Pilzen, Urtierchen oder Viren) und deren Lebenräume und -bedingungen. Hierzu ist es essentiell Reinkulturmedien herzustellen, auf/in denen die entsprechenden Mikroorganismen wachsen können. Um einen Fremdstoffeintrag zu vermeiden, müssen die Flaschen und Kolben abgedeckt werden jedoch nicht gasdicht abgeschlossen werden. Ein Luftaustausch ist für das Kulturwachstum zwingend erforderlich.
  • Die Kapsenbergkappen erlauben einen Luftaustausch in der Medienflasche wodurch ein positives Umfeld für ein Wachstum von Mikroorganismen erreicht wird
  • Der zusätzliche Griff an der Kappe dient zur leichteren Handhabung der Kappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung passend zu Kulturröhrchen Best.-Nr. 26 132 21 08
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verschließen von Kulturröhrchen oder -flaschen; Lagerung und Transport von Flüssigkulturen; Arbeiten mit Zellkulturmedien unter sterilen Bedingungen in Sicherheitswerkbänken und Reinraumabzügen
Material Aluminium
Halsinnendurchmesser (metrisch) 16 mm
Menge 10 St./Packung
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar