Learn More
kappa-Carrageen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15476588 25 g 25 Gramm
15466588 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476588 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60117.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 11114-20-8 | C24H36O25S2-2 | 788.647 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11114-20-8
Summenformel C24H36O25S2-2
Molekulargewicht (g/mol) 788.647
MDL-Nummer MFCD00151514
InChI-Schlüssel ZNOZWUKQPJXOIG-XSBHQQIPSA-L
Synonym kappa-carrageenan, kappa-carrageenans, 1->4-3,6-anhydro-alpha-d-galactopyranosyl-1->3-4-o-sulfonato-beta-d-galactopyranan
PubChem CID 11966249
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(1R,3S,4R,5R,8S)-3,4-dihydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy]-4-[[(1R,3R,4R,5R,8S)-8-[(2S,3R,4R,5R,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-sulfonatoxyoxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-2,6-dioxabicycl[3.2.1]octan-3-yl]oxy]-5-hydroxy-2-(
SMILES C1C2C(C(O1)C(C(O2)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)OS(=O)(=O)[O-])OC4C(C5C(C(O4)CO5)OC6C(C(C(C(O6)CO)OS(=O)(=O)[O-])O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material kappa-Carrageenan
Farbe Weiß
Menge 25 g
Merck Index 14,1864
Formelmasse 401.32
Physikalische Form Fest