Learn More
Kaolin, TRC
Artikelnummer. 30404233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30404233 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30404233 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK139560250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaolin
CAS 1332-58-7
Summenformel Al2O7Si2.2H2O
Menge 250 g
Synonym Glomax, China clay, Hydrated aluminum silicate, Kaolin clay slurry
InChI-Formel InChI=1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
IUPAC-Name Oxo-Oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxy-silan;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 258.16
Formelmasse 257.9025