Learn More
Kaolin, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509955 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 10772441
Marke: Thermo Scientific Acros 211740010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1332-58-7 | Al2H4O9Si2 | 258.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1332-58-7
Summenformel Al2H4O9Si2
Molekulargewicht (g/mol) 258.16
MDL-Nummer MFCD00062311
InChI-Schlüssel NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
PubChem CID 56841936
IUPAC-Name Oxo-oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxysilan;dihydrat
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaolin
Schmelzpunkt 1750.0°C
Farbe Beige
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Merck Index 14,5282
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in cold acids and alkali hydroxides
Formelmasse 258.2
Güte Rein
Verlust bei Trocknung 1.5% max.
Glühverlust 10.8% to 11.8%