Learn More
Kaolin, rein, leicht, mit Säure gewaschen, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073242 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
Artikelnummer. 10010220
Marke: Fisher Chemical K/0050/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1332-58-7
Summenformel Al2H4O9Si2
Molekulargewicht (g/mol) 258.16
InChI-Schlüssel NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
PubChem CID 56841936
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 1750°C
Farbe Beige
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 1 kg
MDL-Nummer MFCD00062311
IUPAC-Name Oxo-oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxysilan;dihydrat
Formelmasse 258.2g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter