Learn More
Kaolin, rein, leicht, mit Säure gewaschen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10753991 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10753991 3 kg Kunststoffkeg 3 Kilogramm
10010220 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10753991 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. K/0050/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1332-58-7
Summenformel Al2H4O9Si2
Molekulargewicht (g/mol) 258.16
InChI-Schlüssel NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 1750°C
Farbe Beige
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 3 kg
MDL-Nummer 62311
IUPAC-Name dioxo-2,4,6-trioxa-3,5-disila-1,7-dialuminaheptane-3,5-dione dihydrate
Formelmasse 258.2g/mol
Verpackung Kunststoffkeg