Learn More
Kanamycin-Monosulfat, Zellkulturqualität, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453399
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453399 1 g 1 Gramm
15463399 5 g 5 Gramm
15473399 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15453399 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60668.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kanamycin-Monosulfat, CAS-Nr. 25389-94-0, ist ein Salz des Aminoglykosid-Sulfats mit antibakterieller Aktivität.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
General Description
• Kanamycin monosulfate is the sulfate salt form of kanamycin A
• It was isolated from Streptomyces kanamyceticus
• This compound inhibits translocation during protein biosynthesis. It binds to the 30S ribosomal subunit, causing misreading of the mRNA sequence
Application
• Kanamycin monosulfate shows antibacterial activity. It is effective against gram-positive and gram-negative bacteria, as well as Mycoplasma species
• This compound is also involved in translating prokaryotic ribosomes
• In molecular biology experiments, it is commonly used to select and isolate transformants expressing the kanamycin resistance gene, and plants that have the NPT II (APH3) gene incorporated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25389-94-0
Summenformel C18H38N4O15S
Molekulargewicht (g/mol) 582.575
MDL-Nummer MFCD00070253
InChI-Schlüssel OOYGSFOGFJDDHP-IZQIRFRQSA-N
Synonym Kanamycin A
PubChem CID 134129479
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(Aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4,5-triol;Schwefelsäure
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kanamycin monosulfate
Typ Kanamycin Monosulfate
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 1 g
Merck Index 14,5281
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 10mg/ml
Formelmasse 582.58
Güte Zellkultur