Learn More
Kanamycin-B-Sulfat, TRC
Artikelnummer. 30136592
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136592 250 mg 250 Milligramm
17944875 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136592 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK137515250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29701-07-3
Summenformel C18 H37 N5 O10 . H2 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 581.59
Synonym D-Streptamine, O-3-amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, sulfate (1:1), Kanamycin B, sulfate (1:1) (salt) (8CI), Aminodeoxykanamycin sulfate, Bekanamycin sulfate, Kanamycin B sulfate, Kanendomycin sulfate
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(Aminomethyl)-6-[(1R,2S,3S,4R,6S)-4,6-Diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4-diol; Schwefelsäure
SMILES NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kanamycin B sulfate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H37N5O10.H2O4S/c19-2-6-11(26)12(27)9(23)17(30-6)32-15-4(20)1-5(21)16(14(15)29)33-18-13(28)8(22)10(25)7(3-24)31-18;1-5(2,3)4/h4-18,24-29H,1-3,19-23H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+;/m0./s1
Formelmasse 581.2214