missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kanamycinsäuresulfat, TRC

Artikelnummer. 30132665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132665 5 g 5 Gramm
30010438 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30132665 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK5712055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 64013-70-3
Summenformel C18 H36 N4 O11 . 2(H2 S O4)
Molekulargewicht (g/mol) 680.6556
Synonym O-3-amino-3-deoxy-alpha-D-glucopyranosyl-(1-6)-O-[6-amino-6-deoxy-alpha-D-glucopyranosyl-(1-4)]-2-deoxy-D-Streptamine sulfate, Kanamycin A disulfate, Kanamycin disulfate
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-Diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4,5-triol; Schwefelsäure
SMILES NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Kanamycin Acid Disulfate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H36N4O11.2H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;2*1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;2*(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;;/m1../s1
Formelmasse 680.6556
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.