missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kallikrein 8/Neuropsin Antibody (140), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-89988AF700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kallikrein 8/Neuropsin Monoclonal specifically detects Kallikrein 8/Neuropsin in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
| Kallikrein 8/Neuropsin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| 140 | |
| Western Blot | |
| EC 3.4.21, EC 3.4.21.118, hK8, HNP, kallikrein 8 (neuropsin/ovasin), kallikrein-related peptidase 8, KLK8, KLK8 protein type 1, KLK8 protein type 2, Neuropsin, neuropsin type 1, neuropsin type 2, NP, NRPN, Ovasin, PRSS19kallikrein-8, Serine protease 19, Serine protease TADG-14, TADG14neuropsin, Tumor-associated differentially expressed gene 14 protein | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Kallikrein 8/Neuropsin (O60259-1; Met1-Gly260). | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 11202 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur