missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Kainic acid (synthetic)

Artikelnummer. 18034912
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18034912

Marke: Tocris Bioscience™ 7065/1

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kainate agonist; excitant and neurotoxin

Kainic acid, also known as kainate, is a selective agonist of kainate ionotropic glutamate receptors (EC50 = 0.6 μM to 7.4 μM) and a partial agonist at AMPA receptors (EC50 = 31 μM to 170 μM). Kainic acid is used to model epilepsy in vivo and to study the mechanisms of neurodegeneration and neurocytosis induced by excess stimulation by kainic acid. Kainate is shown to be involved in amyloidogenic processing of amyloid precursor protein and Aβ peptides in Alzheimers. Synthetic version of Kainic acid (Cat. No. 0222) Related compounds include the kainate receptor agonist Domoic acid (Cat. No. 0269) and the antagonist NBQX (Cat. No. 0373).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2 S,3 S,4 S)-Carboxy-4-(1-methylethenyl)-3-pyrrolidineacetic acid
CAS 487-79-6
Menge 1 mg
Summenformel C10H15NO4
Reinheit 98%
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt