missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes CD82, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0476
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
KAI1 Synthetisches Peptid, PEP-0476, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem KAI1 überein. PEP-0476 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20356 verwendet werden.Spezifikation
3732 | |
gereinigt | |
Human-CD82 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P27701 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
CD | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |