missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaempferol, TRC

Artikelnummer. 18072230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18072230 100 mg 100 Milligramm
18031440 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18072230 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK100000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 520-18-3
Summenformel C15 H10 O6
Molekulargewicht (g/mol) 286.24
Synonym Flavone, 3,4',5,7-tetrahydroxy- (7CI,8CI), 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3,4',5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7,4'-Tetrahydroxyflavone, 3'-Deoxyquercetin, 5,7,4'-Trihydroxyflavonol, C.I. 75640, CSU 2056, Indigo Yellow, Kaemferol, Kaempferol, Kaempherol, Kampcetin, Kempferol, NSC 407289, NSC 656277, Nimbecetin, Pelargidenolon, Pelargidenon, Populnetin, Rhamnolutein, Rhamnolutin, Robigenin, Swartziol, Trifolitin
IUPAC-Name 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMILES OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Kaempferol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
Formelmasse 286.0477
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.