Learn More
Kaempferol, Mikromol™
Artikelnummer. 18072510
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18072510 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18072510 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1542.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Kaempferol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaempferol
CAS 520-18-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Kaempferol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H10 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Kaempferol
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
SMILES OC1=C(Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)cc3
IUPAC-Name 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 286.24
Menge 250 mg
Formelmasse 286,0477 g/mol