missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaempferol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16442247
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16442247 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16442247 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY1459050mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Kaempferol (Kempferol), a flavonoid found in many edible plants, inhibits estrogen receptor α expression in breast cancer cells and induces apoptosis in glioblastoma cells and lung cancer cells by activation of MEK-MAPK. Kaempferol can be uesd for the research of breast cancer.

Kaempferol (Kempferol), a flavonoid found in many edible plants, inhibits estrogen receptor α expression in breast cancer cells and induces apoptosis in glioblastoma cells and lung cancer cells by activation of MEK-MAPK. Kaempferol can be uesd for the research of breast cancer.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Kaempferol
CAS 520-18-3
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H10O6
Menge 50 mg
Synonym Kempferol Robigenin
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 32 mg/mL (111.79 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES OC1=C2C(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=C(O)C2=O)=CC(O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 286.24
Formelmasse 286.24
Reinheit (%) 99.36%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.