Learn More
Kaempferol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433159
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15433159 10 mg 10 Milligramm
15443159 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433159 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60373.MA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kaempferol, is used as an inhibitor of Fatty Acid Synthase, Cox-1 activity, and Topo I. It also Induces caspase-9-mediated apoptosis in a variety of cancer cell lines via downregulation of polo-like kinase 1 (PLK1) expression. Exhibits antioxidant activity and attenuates osteoclastic bone reabsorption in vitro. Also blocks EGF-induced histone H3Ser10 phosphorylation in mouse epidermal JB6 C141 cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaempferol, wird als Inhibitor der Fettsäure-Synthase, Cox-1 Aktivität und Topo I.verwendet. Induziert auch Caspase-9-vermittelte Apoptose in einer Vielzahl von Krebszelllinien durch die Herabregulation polo-ähnlicher Kinase-1-(PLK1)-Expression. Zeigt antioxidative Aktivität und dämpft die osteoklastische Knochenresorption in vitro. Blockiert auch EGF-induzierte Histon-H3Ser10-Phosphorylierung in mausepidermalen JB6-C141-Zellen.
Löslichkeit
Löslich in DMSO oder Ethanol zu 100 mM
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 520-18-3
Summenformel C15H10O6
Molekulargewicht (g/mol) 286.24
MDL-Nummer MFCD00016938
InChI-Schlüssel IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaempferol, kaempherol, kempferol, populnetin, rhamnolutein, robigenin, trifolitin, pelargidenolon, rhamnolutin, swartziol
PubChem CID 5280863
ChEBI CHEBI:28499
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaempferol
Schmelzpunkt 276°C to 278°C
Farbe Gelb
Menge 10 mg
Beilstein 304401
Merck Index 14,5274
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO or ethanol to 100mM
IUPAC-Name 3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Formelmasse 286.24
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Powder