Learn More
Thermo Scientific™ K114 Kammeröfen
Erleben Sie konsistente Temperaturungleichförmigkeit, einfache Temperatureinstellungen und optimale Verwendung der Kammer in einem Ofen, der für die tägliche Arbeit im Labor konzipiert ist.
auf Anfrage
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 0.12355 ft.³ |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Kapazität (metrisch) | 3.5 l |
Temperatur (metrisch) | 1100 °C |
Leistungsaufnahme | 1.7 kw |
Beschreibung
Reduzieren Sie die Heizungs- und Wiederherstellungszeiten, und behalten Sie gleichzeitig die genaue Temperaturkontrolle mit den Thermo Scientific™ K 114-Kammeröfen bei, die ideal für den Einsatz in stark frequentierten Laboren und gängigen Anwendungen wie Materialtests, Brennen und schnellen Wärmeprozessen geeignet sind.
Merkmale:- Ideal für routinemäßige Hochtemperatur-Laboranwendungen, wie z. B. die Verbrennung, das Glühen, Backen, Vorwärmen und Trocknen
- Asbestfreie Isolierung für minimalen Energieverbrauch und niedrige Außentemperatur
- Die hohe Temperaturgenauigkeit und die optimierte Anordnung der Heizsysteme gewährleisten eine effiziente Nutzung des Arbeitsraums
- Einfache Temperaturkontrolle und einfache Handhabung und Beladung über eine Kipptür
- Entwickelt für minimale Platzanforderungen und kann unter einem Laborabzug aufgestellt werden
Bestellinformationen:
Die verfügbaren Optionen umfassen die Auswahl zwischen automatischer Grenzwertabschaltung (TWB), Digicon™--Steuerung oder Thermicon™-Automatisierungsgerät und Zeitschaltuhr. In Nordamerika nicht erhältlich.
Spezifikation
0.12355 ft.³ | |
3.5 l | |
1.7 kw | |
6.3 x 6.7 x 5.1 Zoll (16 x 17 x 13 cm) | |
57 cm | |
45.6 cm | |
5.1 Zoll | |
6.3 Zoll | |
36 lbs. | |
230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
CE-Kennzeichnung | |
1100 °C | |
±6°K | |
22.4 Zoll | |
6.7 Zoll | |
17 cm | |
13 cm | |
16 cm | |
79.4 kg | |
230 V |