Beschreibung
- Handschuhe aus Aramidfaser-Kuliergewirk für Anwendungen, die sowohl thermische als auch mechanische Risiken mit sich bringen
- Hohe thermische Dämmung bei direktem Kontakt mit warmen/heißen Objekten
- Aramidfaser-Konstruktion bietet Schnittfestigkeit
- Innenfutter aus Baumwolle erhöht den Tragekomfort
- Ideal für leichte bis mittlere Metallbearbeitung, Glashandhabung und die Automobilindustrie
Spezifikation
Spezifikation
| Coating Material | Uncoated |
| Farbe | Gelb |
| Latex Free | Ja |
| Material | Aramidfaser |
| Produkttyp | Heat-resistant Gloves |
| Größe | 12 |
| Modell | Full-hand Mitt |
| Temperature (Metric) Max | 250 °C |
| Norm EN 388 | 2442D. |
| Auskleidungsmaterial | Baumwolle |
| Mehr anzeigen |