Learn More
BUCHI SpeedDigester K-439 Aufschlussgerät
Marke:  BUCHI 1154392100
Additional Details : Gewicht : 25.37000kg
Artikelnummer. 11987228
  • 10630.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Schnellaufschlussgerät
220/240 V ±10 V
620 mm
Futtermittel - Kjeldahl, Chemie/Landwirtschaft, Getränke, Pharmazie/Kosmetik, Lebensmittel, Umweltanalyse
310 mm
540 mm
50/60 Hz
2000 W
220/240 V ±10 V, 50/60 Hz, 1280 W
300 ml-Probenröhrchen und Standard-Saugmodul